Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Codice prodotto. 17651915
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17651915 39 1 paio
17611915 35 1 paio
17621915 36 1 paio
17631915 37 1 paio
17641915 38 1 paio
17661915 40 1 paio
17671915 41 1 paio
17681915 42 1 paio
17691915 43 1 paio
17601925 44 1 paio
17611925 45 1 paio
17621925 46 1 paio
17631925 47 1 paio
17641925 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17651915 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 711037/39
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Abeba X-Light Black Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable Active Comfort Insole (art. 351620)
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
Specifica
Tipo di chiusura Elastic Band
Colore Black
Materiale Leather
Size 39
Materiale dello zoccolo Steel
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC