Learn More
Draeger Safety™ X-Plore 6300 Full Face Mask
Codice prodotto. 10679274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10679274 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10679274 Fornitore Draeger Safety™ N. del fornitore R55800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.09€
    163.15€ / pezzi 1
    Risparmia 34.94€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
The X-Plore 6300 Full Face Mask is for the price conscious user who demands quality and wearing comfort. The double layered face seal for triple sealing action ensures a comfortable and tight fit. The visor is made of highly scratch resistant plexiglass (PMMA). Without neck strap.
  • Secure and comfortable fit
  • Mask body made from durable and skin-friendly EPDM
  • Double-layer face seal and triple sealing edges for a secure and comfortable seal for every face type
  • 180° panoramic view
  • Scratch-proof and distortion-free PMMA plexiglas visor
  • Efficient ventilation system - separate inner mask prevents the lens from fogging
  • 5-point harness - donned easily and quickly
  • Easy maintenance and logistics
  • Universal fit
  • Barcode on the inside simplifies recording and maintaining of the mask inventory
  • Versatile use
  • Equipped with a Rd40 connection in accordance with EN 148-1 and can be combined with Rd40 filter range
Specifica
Certificazione/Conformità CE, EN 136
Certifications (EN) EN 136 Class 2 (CE mark), NIOSH, AS/NZS
Tipo di collegamento Standard thread
Colore Black
Product Type Full Face Mask
With Exhalation Valve Sì
Tipo di maschera completa Personal
Stile dell'imbragatura Adjustable 5-point
Tipo di lente Anti-fog, Anti-scratch
Materiale (lente) Polycarbonate
Modello X-plore™ 6300
Neck Strap No
Quantità 1 Ea.