Learn More
Draeger™ X-plore™ 6530 PC Full Face Mask
Codice prodotto. 10310063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10310063 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10310063 Fornitore Draeger™ N. del fornitore R55795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.32€
    217.51€ / pezzi 1
    Risparmia 49.81€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Meeting the highest demands for quality and a secure fit, the X-plore™ 6530 mask body is made from EPDM making it highly resistant and skin-friendly, offering high wearing comfort.
  • Safe and comfortable fit
  • Large 180° field of vision
  • Distortion-free lens
  • Efficient ventilation system ensures fog-free lens
  • 5-point harness
  • stainless steel voice diaphragm gives clear voice communication
Specifica
Certificazione/Conformità CE, EN 148-1
Certifications (EN) EN 136 Class 3 (CE mark), NIOSH (PC), AS/NZS
Tipo di collegamento Standard thread Rd 40 x 1/7 in.
Product Type Full Face Mask
Tipo di maschera completa Personal
Stile dell'imbragatura Adjustable 5-point
Materiale (lente) Polycarbonate
Quantità 1 Ea.