Learn More
Borsa di supporto per scatola di pellicola per raggi X
Codice prodotto. 15595584
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 x 36 cm (12 x 14.125poll.)
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (LxW) Unit Size
15595584 30 x 36 cm (12 x 14.125poll.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15595584 Supplier Bel Art Supplier No. F133520001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Mantiene la pellicola a raggi X al sicuro in un ambiente protettivo scuro, eliminando il rischio di esposizione
  • La superficie esterna nera della busta è realizzata in nylon a trama fitta; la fodera interna è in vinile opaco nero
  • L'ampio lembo di chiusura si sovrappone, proteggendo la busta su tutti i bordi
  • Include striscia di velcro
Specifications
Product Type Borsa di supporto per scatola di pellicola per raggi X
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 36 cm
Materiale Nylon, vinile
Colore Nero
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pellicola per raggi X
Dimensions (LxW) 30 x 36 cm (12 x 14.125poll.)
Monouso Reusable