Learn More
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
1035.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | X-WASH and X-LAB Systems |
---|---|
Quantità | 1/Pk., 1/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17294456
|
Corning™
6920 |
Weight: High | 161 to 240 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17204466
|
Corning™
6921 |
Weight: Medium | 91 to 160 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17214466
|
Corning™
6922 |
Weight: Low | 40 to 90 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
The Corning™ X-SERIES™ Systems are manufactured for Corning™ by ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, and X-MINI™ are either registered trademarks or trademarks of ThermoGenesis Corp. in the United States and/or other countries.
Specifica
X-WASH and X-LAB Systems | |
1/Pk., 1/Cs. |