Learn More
Heathrow Scientific x-tourn™ Tourniquets
Codice prodotto. 16390696 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Orange
Quantità:
100/Pk.
25/Roll
250/Pk.
Dimensione della confezione:
25 rotoli
pezzi 100
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
16390696 Green 100/Pk. pezzi 100
16310706 Orange 250/Pk. pezzi 250
16320706 Orange 25/Roll 25 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16390696 Fornitore Heathrow Scientific N. del fornitore HS120108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.75€
    28.53€ / pezzi 100
    Risparmia 6.22€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
x-tourn™ Tourniquets are high-quality, eliminating roping or curling when used. Latex free, no rubber proteins, resins or fatty acids that can produce hypersensitive reactions.
  • Less abrasive than other brands, uniform thickness prevents shredding and breaking
  • Made from supple amd smooth polyisoprene
  • Latex free
  • Disposable
Specifica
Colore Green
Latex Free Yes
Materiale Polyisoprene
Quantità 100/Pk.
Product Type Tourniquet
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm