Learn More
Mettler Toledo Online X30 Technical Buffer Solution pH11, Sachets 20ml
Marca:  Mettler Toledo Online 30111135
X30 Technical Buffer Solution pH11, Sachets 20ml
Codice prodotto. 15395698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.00€
    76.12€ / pezzi 30
    Risparmia 8.88€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Technical buffer solution pH 11.00
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine