Learn More
3M™ Portalampada X5 per gli elmetti di sicurezza industriale
Codice prodotto. 17878139 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
3M Industrial Safety Helmets
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17878139 3M Industrial Safety Helmets pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17878139 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100232855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    109.48€ / pezzi 10
    Risparmia 42.52€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Il portalampada 3M™ X5 è progettato per montare le lampade (attività minerarie) per gli elmetti di sicurezza industriale 3M™.
  • Progettata per montare le lampade (attività minerarie) per gli elmetti di sicurezza industriale, il portalampada 3M™ X5 è composto da un pezzo in ABS di colore grigio scuro e 2 strisce di adesivo sensibile alla pressione a doppio rivestimento VHB™ di 3M™. Se adeguatamente agganciato ad un elmetto di sicurezza industriale, lo slot consentirà il montaggio di più marche di lampade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3M Industrial Safety Helmets
Product Type Lamp Holder