Learn More
Econix™ Bio-bin™ da 30 l in carta per rifiuti a rischio biologico
Codice prodotto. 31741150 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2000 ml
5 L
6000 ml
30 l
50 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
pezzi 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
31741150 50 L pezzi 8
10394373 1 L pezzi 100
12903665 2000 ml pezzi 100
10601914 5 L pezzi 100
12953665 6000 ml pezzi 40
12983675 30 l pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31741150 Fornitore Econix™ N. del fornitore BEXBB50YL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Certificazione/Conformità UN3291
Tipo di chiusura Temporary and Permanent
Capacità (sistema imperiale) 11 gal.
Colore Yellow
Monouso Single-use
Altezza (sistema metrico) 785 mm open, 540 mm closed
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm
Quantità 8 Pk.
Sovrapponibile Yes, when closed
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale rivestimento interno Recycled Cardboard
Da utilizzare con (applicazione) Infectious Waste
Materiale Paper
Product Type Non-sharps Waste Container