Learn More
Xanthan Gum, (Practical Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11472781 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472781 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11472781 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0296002180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.50€
    57.75€ / 100g
    Risparmia 8.75€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
This hydrophilic colloid is produced by fermentation of dextrose with Xanthomonas campestris
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthan Gum
CAS 11138-66-2
Formula molecolare C8H14Cl2N2O2
Quantità 100 g
Sinonimo 2-2,4-diaminophenoxy ethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hcl, unii-z5y843j6kq, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol 2hcl, 2-2,4-diaminophenoxy ethanol hydrochloride, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, hydrochloride 1:2, 4-2-hydroxyethoxy-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hydrochloride
InChI Key VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)N)OCCO.Cl.Cl
IUPAC Name 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 241.112
PubChem CID 47932
Grado Practical