Learn More
Xanthane hydride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17241196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17241196 5 g 5g
17251196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17241196 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 467340050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6846-35-1
Formula molecolare C2H2N2S3
Molecular Weight (g/mol) 150.23
InChI Key YWZHEXZIISFIDA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 5-amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
SMILES NC1=NC(=S)SS1
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthane hydride
Punto di fusione 145.0°C to 150.0°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 150.22