Learn More
Xanthane hydride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17251196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17251196 25 g 25g
17241196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17251196 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 467340250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6846-35-1 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6846-35-1
Formula molecolare C2H2N2S3
Molecular Weight (g/mol) 150.23
InChI Key YWZHEXZIISFIDA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 5-amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
SMILES NC1=NC(=S)SS1
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthane hydride
Punto di fusione 145.0°C to 150.0°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 150.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xanthane hydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione