Learn More
Xanthene-9-carboxamide, TRC
Codice prodotto. 30453783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453783 100 mg 100mg
30453769 500 mg 500mg
30451652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30453783 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX744003100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5813-90-1
Formula molecolare C14H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 225.24
IUPAC Name 9H-xanthene-9-carboxamide
SMILES NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthene-9-carboxamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H11NO2/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H2,15,16)
Peso formulazione 225.079