Learn More
Xanthene-9-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30455498
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455498 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX4999005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthanoic Acid
CAS 82-07-5
Formula molecolare C14 H10 O3
Quantità 5 g
Sinonimo Xanthene-9-carboxylic acid (6CI,7CI,8CI), 9-Carboxyxanthene, 9H-Xanthen-9-carboxylic acid, NSC 66208, Xanthanoic acid, Xanthenecarboxylic acid, Xanthine-9-carboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC Name 9H-xanthene-9-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Peso formulazione 226.063