Learn More
Xanthine, 99%
Codice prodotto. 11488933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488933 25 g 25g
11498933 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488933 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11077.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 69-89-6 | C5H4N4O2 | 152.113 g/mol
Xanthine and xanthine oxidase system can be used to produce superoxide radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Xanthine and xanthine oxidase system can be used to produce superoxide radicals.
Solubility
Soluble in water(0.067g/L).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-89-6
Formula molecolare C5H4N4O2
Molecular Weight (g/mol) 152.113
Numero MDL MFCD00078453
InChI Key LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
PubChem CID 1188
ChEBI CHEBI:17712
IUPAC Name 3,7-dihydropurine-2,6-dione
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthine
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 8733
Indice di Merck 14,10059
Informazioni di solubilità Soluble in water(0.067g/L).
Peso formulazione 152.11
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xanthine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Xanthine