Learn More
Xanthine, MedChemExpress
Descrizione
Xanthine, a plant alkaloid found in tea, coffee, and cocoa, is a mild stimulant of the central nervous system. Xanthine also acts as an intermediate product on the pathway of purine degradation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Xanthine |
| CAS | 69-89-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H4N4O2 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | 1M NaOH : 25 mg/mL (164.35 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (21.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(N1)NC2=C(N=CN2)C1=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.11 |
| Peso formulazione | 152.11 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only