Learn More
Xanthine Oxidase Antibody [Alexa Fluor« 350], R&D Systems™
Codice prodotto. 30498431 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30498431 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30498431 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP335302AF350
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Xanthine Oxidase Polyclonal antibody specifically detects Xanthine Oxidase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Xanthine Oxidase
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 350
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene EC 1.17.1.4, EC 1.7.2.2, xanthene dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, xanthine dehydrogenase/oxidase, xanthine oxidase, xanthine oxidoreductase, XDHA, XO, XOR
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 985-1084 of human Xanthine Oxidase (XDH) (NP_000370.2).,, Sequence:, CIIPTKFGISFTVPFLNQAGALLHVYTDGSVLLTHGGTEMGQGLHTKMVQVASRALKIPTSKIYISETSTNTVPNTSPTAASVSADLNGQAVYAACQTILK
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7498
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus