Learn More
Xanthone, Mikromol™
Codice prodotto. 17980696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17980696 250 mg 250mg
17922796 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17980696 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1450.020250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Xanthone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthone
CAS 90-47-1
Nomi componenti o analita Xanthone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone, Dibenzo-gamma-pyrone
InChI Formula InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
SMILES O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC Name xanthen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Quantità 250 mg
Peso formulazione 196.0524 g/mol