Learn More
Xanthone, TRC
Codice prodotto. 30454861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454861 1 g 1g
30450359 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30454861 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX5001001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-47-1
Formula molecolare C13 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Sinonimo Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Dibenzo-γ-pyrone, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone
IUPAC Name xanthen-9-one
SMILES O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Peso formulazione 196.0524