Learn More
Xanthurenic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439376
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439376 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW014666
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthurenic acid
CAS 59-00-7
Colore Deep Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H7NO4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 8.93 mg/mL (43.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=NC2=C(O)C=CC=C2C(O)=C1)O
Molecular Weight (g/mol) 205.17
Peso formulazione 205.17
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only