Learn More
Xanthydrol, 98+%
Codice prodotto. 11425553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425553 25 g 25g
11415553 5 g 5g
11435553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425553 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13476.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Useful in tests for urea
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-46-0
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.221
Numero MDL MFCD00005057
InChI Key JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
PubChem CID 72861
IUPAC Name 9H-xanthen-9-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthydrol
Punto di fusione 122°C to 126°C
Quantità 25 g
Beilstein 10395
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 198.22
Percent Purity ≥98%