Learn More
SNV Comines™ Camici da laboratorio in cotone Xavier™
Codice prodotto. 12671126
Cambia vista
Click to view available options
Size:
40
44
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12671126 44 Pezzo
12651126 40 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12671126 Fornitore SNV Comines™ N. del fornitore XAVLP00400T2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.25€
    17.30€ / pezzi 1
    Risparmia 8.95€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Xavier™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.
  • White in color
  • With snap buttons
  • Collared with lapels
Specifica
Product Type Camice da laboratorio Xavier
Size 44
Sesso Men's
Materiale 100% cotone
Colore Bianco
Tipo di chiusura Snaps
N. di tasche 4
Misura petto (sistema metrico) 96 cm
Include 2 tasche piatte, 1 taschino sul petto, 1 tasca interna, angolo di apertura
Struttura 100% Cotton