Learn More
Tocris Bioscience™ XCC
Codice prodotto. 18064222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18064222 50 mg 50mg
18035602 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18064222 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4220/50
Adenosine receptor antagonist
Adenosine receptor antagonist (Ki values are 42, 68 and 1130 nM for A1, A2B and A2A receptors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96865-83-7
Formula molecolare C19H22N4O5
Specifica
Materiale o nome chimico XCC
Quantità 50 mg
Peso formulazione 386.4
Purezza >98%
Peso molecolare 386.408