Learn More
Ansell Guanti da esplorazione in nitrile XCEED™
Codice prodotto. 15269373
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Dimensione della confezione:
230 PCS
pezzi 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15269373 6.5/7 pezzi 250
15249373 8.5/9 pezzi 250
15259373 7.5/8 pezzi 250
15279373 9.5/10 230 PCS
15289373 5.5/6 pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15269373 Fornitore Ansell N. del fornitore 93833070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.45€
    28.08€ / pezzi 250
    Risparmia 16.37€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per ridurre l'affaticamento delle mani. I guanti da esplorazione in nitrile Ansell™ XCEED™ non contengono lattice di gomma naturale o talco per una migliore protezione da allergie cutanee.
  • Designed to reduce hand fatigue and help workers be more productive while exerting less muscle effort
  • Comfortable and lightweight
  • Advanced proprietary nitrile formulation delivers an increased tactile sensitivity
  • Up to 60% stronger than leading nitrile brands and up to 90% stronger than leading latex brands
  • Offers confident protection from pinholes and other quality issues
  • Contains no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/CEE, Classe 1, EN455-1, EN455-2 e EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator Free Yes
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Blu
Monouso Sì
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0087 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0055 in.
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 6.5/7
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.0087 in.
Spessore (sistema metrico) 0.07 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello 93-833
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 250 conf.
Forza di trazione Da 14 a 33 Mpa
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Larghezza (sistema metrico) 86 mm