Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler Syringes
Allows adding of internal standards without cross contamination
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 2928330
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15259263
  • 84.70€ / Pezzo
Spedizione stimata
24-08-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Available as all-metal or PTFE-tipped plunger
Specifica
Specifica
Autosampler Syringe
0.17 mm
56 mm
LC
22 G
0.71 mm
PTFE-tipped Plunger
25 µL