Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler Syringes
Description
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Available as all-metal or PTFE-tipped plunger
Specifications
Specifications
| Materiale | PTFE (Plunger) |
| Descrizione | Autosampler Syringe |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.15 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Volume (sistema metrico) | 25 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |