Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler Syringes
Codice prodotto. 15279263
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.63 mm
0.71 mm
Materiale:
Metal (Plunger)
PTFE (Plunger)
PTFE-tipped (Plunger)
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) ago esterno Materiale Dimensione della confezione
15279263 50 μL 0.71 mm PTFE-tipped (Plunger) Pezzo
15249263 25 μL 0.63 mm PTFE (Plunger) Pezzo
15259263 25 μL 0.71 mm PTFE-tipped (Plunger) Pezzo
15219263 10 μL 0.63 mm Metal (Plunger) Pezzo
15229263 10 μL 0.71 mm Metal (Plunger) Pezzo
15239263 10 μL 0.63 mm PTFE (Plunger) Pezzo
15269263 50 μL 0.63 mm PTFE-tipped (Plunger) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15279263 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 2928430
Spedizione stimata: 07-01-2027
Allows adding of internal standards without cross contamination
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Available as all-metal or PTFE-tipped plunger
Specifica
Materiale PTFE-tipped (Plunger)
Descrizione Autosampler Syringe
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.17 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Volume (sistema metrico) 50 μL
Stile del punto dell'ago LC