Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Syringe for GC
Codice prodotto. 15299263
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
1 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
0.15 mm
0.32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15299263 100 μL 0.15 mm Pezzo
15229273 250 μL 0.15 mm Pezzo
15269273 1 mL 0.32 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15299263 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 2928510
Spedizione stimata: 07-01-2027
The knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe gives outstanding performance and superior quality.
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
Specifica
Descrizione CTC PAL-XT Syringe
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) For gas chromatography, liquid handling
Volume (sistema metrico) 100 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 56 mm
Stile del punto dell'ago Cone