Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Syringe for LC
Codice prodotto. 15279273
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
0.17 mm
0.375 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15279273 1 mL 0.375 mm Pezzo
15259273 500 μL 0.375 mm Pezzo
15209273 100 μL 0.17 mm Pezzo
15239273 250 μL 0.375 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15279273 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 2928830
Spedizione stimata: 14-12-2026
The knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe gives outstanding performance and superior quality
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
Specifica
Descrizione CTC PAL-XT Syringe for LC
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.375 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.375 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.71 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Da utilizzare con (applicazione) For liquid handling and LC
Product Type LC Tip
Volume (sistema metrico) 1 mL
Stile del punto dell'ago LC