Learn More
Xenon difluoride, 99.5+%
Codice prodotto. 10463215 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10463215 5 g Flacone in plastica 5g
10053500 1 g Flacone in plastica 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10463215 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 278550050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13709-36-9 | F2Xe | 169.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-36-9
Formula molecolare F2Xe
Molecular Weight (g/mol) 169.29
Numero MDL MFCD00040538
InChI Key IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC Name difluoroxenon
SMILES F[Xe]F
Specifica
Materiale o nome chimico Xenon difluoride
Punto di fusione 129°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare XeF2
Indice di Merck 15, 10270
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water
Peso formulazione 169.29
Percent Purity ≥99.5%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xenon difluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.