Learn More
Xenon Difluoride, TRC
Codice prodotto. 30450799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450799 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX7444581G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Quantità 1 g
Formula molecolare F2Xe
Sinonimo Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
InChI Formula InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMILES F[Xe]F
IUPAC Name difluoroxenon
Molecular Weight (g/mol) 169.29
Peso formulazione 169.901