Learn More
Xenon Difluoride, TRC
Codice prodotto. 30451748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451748 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451748 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX744458250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Quantità 250 mg
Formula molecolare F2Xe
Sinonimo Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
InChI Formula InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMILES F[Xe]F
IUPAC Name difluoroxenon
Molecular Weight (g/mol) 169.29
Peso formulazione 169.901