Learn More
Skytec™ Xenon XN135 Gloves
Codice prodotto. p-200110045
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 paia
Codice prodotto. 30274507
Marca: Skytec™ SKY00142
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Triple dipped nitrile gauntlet with a nitrile sandy finish palm. Provides excellent grip in wet and oily conditions whilst protecting from chemicals.
  • High Chemical Resistance Gauntlet with Excellent Grip
  • Long cuff to provide forearm protection
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • No irritation by seams in contact with the skin
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) CE III, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,J,K,L,O,P,T, EN 374-2:2014 Yes, EN 374-5:2016, EN 388:2016 4121X, EN 388:2016 + A1:2018 4121X
Applicazioni Industrial
Colore Green, Black
Finger Thickness (English) 18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.46 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.46 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size Medium
Spessore (sistema imperiale) 18 mil
Spessore (sistema metrico) 0.46 mm
EN388 Standard 4121X
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES A, J, K, L, O, P, T
Materiale rivestimento interno Nylon
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.