Learn More
Uvex Xenova™ Black/Blue PU 95561 Boot - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
134.00€
Specifica
Colore Black, Blue
Materiale Leather
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17238411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556138
38
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556139
39
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556140
40
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556141
41
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556142
42
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556143
43
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556144
44
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556145
45
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556146
46
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556147
47
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556148
48
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556149
49
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556150
50
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556151
51
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9556152
52
134.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Boot 95561 S3 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable water repellent full grain leather
  • Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft padded collar and tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant
  • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistance up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 95561
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black, Blue
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Leather
Composite
EN ISO 20345:2011
Narrow width
Yes
S3