Learn More
Uvex Xenova™ Black/Blue PU 95579 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
113.00€
Specifica
Colore Black, Blue
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17238531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557938
38
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557939
39
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557940
40
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557941
41
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557942
42
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557943
43
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557944
44
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557945
45
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557946
46
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557947
47
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557948
48
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557949
49
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557950
50
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557951
51
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9557952
52
113.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Shoe 95579 S2 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable water repellent, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant
  • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistance up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 95579
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black, Blue
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Microvelour
Composite
EN ISO 20345:2011
Wide width
Yes
S2
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications