missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ Black/Green PU 95641 Low Shoe - Width 10

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

129.00€

Specifica

Colore Black, Green
Materiale Leather
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche

Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17218721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564138
38 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17228721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564139
39 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17238721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564140
40 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17248721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564141
41 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17258721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564142
42 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17268721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564143
43 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17278721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564144
44 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17288721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564145
45 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17298721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564146
46 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17208731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564147
47 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17218731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564148
48 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17228731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564149
49 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17238731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564150
50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17248731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564151
51 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17258731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9564152
52 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Uvex 2 Xenova™ Shoe 95641 S3 SRC

  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Scratch-resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole
  • Antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Article No. 95641
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica

Specifica

Black, Green
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Leather
Composite
EN ISO 20345:2011
Narrow width
Yes
S3
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications