Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95662 Boot - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
134.00€
Specifica
Colore Black, Green
Materiale Leather
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17228821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566238
38 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17238821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566239
39 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17248821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566240
40 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17258821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566241
41 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17268821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566242
42 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17278821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566243
43 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17288821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566244
44 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17298821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566245
45 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17208831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566246
46 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17218831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566247
47 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17228831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566248
48 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17238831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566249
49 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17248831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566250
50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17258831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566251
51 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17268831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566252
52 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Boot 95662 S3 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does no restrict flexibility
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Scratch-resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole
  • Antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Article No. 95662
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black, Green
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Leather
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard width
Yes
S3