Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95667 Boot - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
130.00€
Specifica
Colore Black, Green
Materiale Leather
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17228851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566738
38
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566739
39
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566740
40
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566741
41
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566742
42
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566743
43
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566744
44
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566745
45
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566746
46
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566747
47
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566748
48
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566749
49
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566750
50
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566751
51
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566752
52
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Boot 95667 S2 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole
  • Antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Article No. 95667
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black, Green
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Leather
Composite
EN ISO 20345:2011
Narrow width
Yes
S2