Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95668 Boot - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
130.00€
Specifica
Colore Black, Green
Materiale Leather
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17278861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566838
38
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566839
39
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566840
40
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566841
41
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566842
42
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566843
43
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566844
44
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566845
45
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566846
46
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566847
47
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9566848
48
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288871
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Uvex
9566849
49
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298871
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Uvex
9566850
50
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208881
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Uvex
9566851
51
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218881
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Uvex
9566852
52
130.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Boot 95668 S2 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole
  • Antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Article No. 95668
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black, Green
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Leather
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard width
Yes
S2