Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Codice prodotto. 17896927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
12 x 500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17896927 100 mL Pezzo
17806937 500 mL Pezzo
17886927 12 x 500 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17896927 Fornitore TNCBio™ N. del fornitore XF2120100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.11€
    140.00€ / pezzi 1
    Risparmia 25.11€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Specifica
Colore Transparant liquid
Content And Storage 4°C
Forma Liquid
Product Type Cell Culture Supplement
Sterilità Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Osmolalità 285 - 325 mOsm/kg
pH 7 to 8
Quantità 100 mL
Shipping Condition Cold Pack