Learn More
XL388, MedChemExpress
Descrizione
XL388 is a highly potent and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 9.9 nM. XL388 simultaneously inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | XL388 |
| CAS | 1251156-08-7 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H22FN3O4S |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (109.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCOC2=CC=C(C3=CC=C(N)N=C3)C=C2C1)C4=CC=C(S(=O)(C)=O)C(F)=C4C |
| Molecular Weight (g/mol) | 455.5 |
| Peso formulazione | 455.5 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only