Learn More
XL388, TRC
Codice prodotto. 30453787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453787 10 mg 10mg
30449116 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30453787 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX74622010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1251156-08-7
Formula molecolare C23 H22 F N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 455.5
Sinonimo (7-(6-Aminopyridin-3-yl)-2,3-dihydrobenzo[f][1,4]oxazepin-4(5H)-yl)(3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl)methanone, [7-(6-Amino-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl][3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl]-methanone
IUPAC Name [7-(6-aminopyridin-3-yl)-3,5-dihydro-2H-1,4-benzoxazepin-4-yl]-(3-fluoro-2-methyl-4-methylsulfonylphenyl)methanone
SMILES Cc1c(F)c(ccc1C(=O)N2CCOc3ccc(cc3C2)c4ccc(N)nc4)S(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico XL388
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
Peso formulazione 455.1315