Learn More
CELLPATH XMARK INK SHIELD
Codice prodotto. 30226286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30226286 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30226286 Fornitore CELLPATH N. del fornitore RCB030000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.17€
    13.06€ / 250mL
    Risparmia 20.11€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
XMark Ink Shield is a quick-drying fixative spray that is applied to a specimen after marking with XMark Tissue Marking Dye and forms a protective layer on the marked surface while allowing the processing reagent to penetrate the tissue.
  • The chemistry of pigments, especially those seen in yellow, orange and red tissue marking dyes manufactured by alternative supplier's can often suffer during tissue processing protocols.
  • Unique to CellPath, Ink Shield has been specifically designed to use with our XMark range and ensures that specimen margins marked with dyes (including the colours mentioned above) are durable and unaffected during tissue processing.
  • For best results, spray the specimen with XMark Ink Shield from 5-15 cm away.
  • Key Benefits:
  • Quick-drying fixative spray
  • Forms a protective layer on the marked surface
  • Can be used with all colours of XMark Tissue Marking Dye
  • Suitable for all specimen types
Specifica
Grado Histological
Product Type Fixative Spray
Quantità 250 mL
Tipo di soluzione Fixative
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • XMark Ink Shield
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone, ethanol , Methanol