Learn More
Labconco™ XPert™ Nano Enclosures: 3 ft. Width With Built-in Ionizer
Codice prodotto. 11781509 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Frequenza:
50 Hz
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Frequenza Tensione Dimensione della confezione
11781509 50 Hz 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11781509 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3887362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12730.00€
    10089.28€ / pezzi 1
    Risparmia 2640.72€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Requires
Base di supporto
Keep hazardous powders and particulates contained during procedures with a Labconco XPert™ Nano Enclosure.
L'aria della sala viene spinta nell'involucro attraverso il lato anteriore, fluisce nel deflettore e infine passa per il 99.99 % attraverso un filtro di scarico ULPA prima di fuoriuscire nuovamente nel laboratorio o nella camera sterile. Con ventola incorporata e monitor del flusso d'aria Guardian.™ Con ionizzatore incorporato; non è richiesto l'estrattore con filtro separato.
  • Membrana dell'aria ergonomica con aperture aerodinamiche per il flusso dell'aria Clean-Sweep™; il perno a molla laterale rilascia la membrana per consentire la pulizia
  • Mandata dell'aria di diluizione e anta del pannello di contenimento con membrane aria a ingresso laterale
  • Il deflettore posteriore perforato può essere ruotato verso il basso e rimosso per la pulizia
  • Filtro di scarico ULPA, efficiente al 99.99 % su particelle di 0.12μ m; accessibile dal lato superiore per la scansione dell'intera superficie per il rilevamento di perdite
  • Sistema di smaltimento effettivo del filtro “Bag In/Bag Out” (è richiesto l'intervento di un tecnico qualificato)
  • Ventola integrata con girante motorizzata, bilanciata dinamicamente e con isolamento antivibrante e controllo della velocità
  • La riserva della ventola del 40 % consente di regolare la velocità al caricamento del filtro (l'operazione deve essere eseguita da un tecnico certificato)
  • Manometro per il monitoraggio del carico del filtro
  • Il monitor del flusso d'aria Guardian esegue un controllo continuo; se il flusso d'aria non è compreso nella gamma impostata, vengono attivati allarmi visivi e acustici
Struttura
  • Selezione della profondità interna (in base alla larghezza selezionata): 50 cm (23.4 pollici) o 76 cm (30 pollici)
  • Lati interni, deflettore, membrana aria e superficie di lavoro integrata in acciaio inox di tipo 304
  • Esterni in acciaio e alluminio con rivestimento epossidico verniciati a polvere, bianco ghiaccio e grigio
  • Interruttori e lampada fluorescente precablati per soffiante e luce
  • Anta anteriore con vetro di protezione temperato spesso 0.25 pollici (0.6 cm)
  • Altezza di apertura dell'anta 24 cm (9.45 pollici) sui modelli da 3 piedi
  • L'anta incernierata e angolata ergonomicamente ruota verso l'alto e si blocca in posizione sollevata; la guarnizione autopulente contiene sostanze contaminanti
  • Due porte di servizio per il passaggio dei cavi elettrici
Specifiche
  • Apertura anta: 9.4 pollici
  • A 100 fpm, scarico: 220 cfm
  • A 100 fpm, rumorosità: 58-61dbA
  • A 80 fpm, scarico: 175 cfm
  • A 80 fpm, rumorosità: 53-57dbA
  • A 60 fpm, scarico: 130 cfm
  • A 60 fpm, rumorosità: 48-53 dbA
Ideale per la manipolazione di nanoparticelle e di polveri chimiche secche
Order Info
Accessori opzionali: collegamento di copertura, ventilatori remoti, contropareti
Compliance
SEFA 1-2002; ASHRAE™ modificato 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 N. 1010.1; marchio di conformità CE (modelli da 230°V)
Specifica
Product Type Armadietto
Tipo di illuminazione Lampada fluorescente anteriore
Materiale Acciaio
Certificazione/Conformità CE
Materiale camera Alluminio con rivestimento epossidico
Colore Bianco ghiaccio, grigio
Profondità (sistema imperiale) 29.1 in.
Depth (English) Interior 23.5 in.
Profondità (sistema metrico) 74 cm
Depth (Metric) Interior 59.69 cm
Dimensioni (L x P x A) 29.1 x 36 x 38.3 in. (73.9 x 91 x 97 cm)
Scarico Filtro ULPA
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione di nanoparticelle e di polveri chimiche secche
Altezza (sistema imperiale) 38.3 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 26.5 in.
Altezza telaio scorrevole (sistema imperiale) 9.4 in.
Altezza (sistema metrico) 97 cm
Altezza telaio scorrevole (sistema metrico) 24 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 29.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 73.9 cm
Livello di rumorosità Da 58 a 61 dBA
Tensione 230 V
Volume (sistema imperiale) di scarico Da 130 a 220 cfm
Larghezza (sistema imperiale) 3 piedi
Larghezza (sistema imperiale) interno 34.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 91 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 88.39 cm
Frequenza 50 Hz