Descrizione
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.005 to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle, Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | epT.I.P.S. |
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Green |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | epT.I.P.S. Pipette Tip (1200 μL) |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Plastic |
| Numero di canali | 8 |
| Programmabilità | Step-based |
| Vedi altri risultati |