Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Single Channel Trade-In Pipette
Codice prodotto. 15240765 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Medium Gray
Orange
Turquoise
Violet
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15240765 Violet Pezzo
15200765 Medium Gray Pezzo
15210765 Yellow Pezzo
15220765 Orange Pezzo
15230765 Blue Pezzo
15250765 Turquoise Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15240765 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4861000554
In stock
Fatigue-free pipetting with maintaining full control over pipetting procedures
  • Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.0005 to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
  • Multifunctional rocker, Selection dial, Innovative ejector, Ergonomic display angle
  • Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili epT.I.P.S.
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Violet
Monouso Reusable
Da utilizzare con epT.I.P.S. Pipette Tip (5 mL)
Materiale Plastic
Numero di canali 1
Programmabilità Step-based
Sterilità Non-sterile
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) 0.2 to 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting and mixing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf Xplorer Pipettes
Quantità 1 Each