Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Codice prodotto. 10044384 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 to 1200 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1200 μl
Numero di canali:
8
12
Colore:
Arancione
Giallo
Green
Grigio
Verde
Incrementi:
0.01 μl
0.1 μl
0.2 μl
1 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Colore Incrementi Dimensione della confezione
10044384 Da 5 a 100 μl 12 Giallo 0.1 μl Pezzo
10763957 Da 0.5 a 10 μl 8 Grigio 0.01 μl Pezzo
10655535 Da 0.5 a 10 μl 12 Grigio 0.01 μl Pezzo
10586095 Da 5 a 100 μl 8 Giallo 0.1 μl Pezzo
10439734 Da 15 a 300 μl 8 Arancione 0.2 μl Pezzo
10665535 Da 15 a 300 μl 12 Arancione 0.2 μl Pezzo
10645535 Da 50 a 1200 μl 8 Verde 1 μl Pezzo
12690905 50 to 1200 μL 12 Green 1 μl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10044384 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4861000139
In stock
Aggiungi al carrello
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
  • Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
  • Multifunctional rocker
  • Selection dial
  • Innovative ejector
  • Ergonomic display angle
  • Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±5% a ±0.05 μl/1 μl, ±3% a ±0.15 μl/5 μl, ±2% a ±0.2 μl/10<
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili Puntale 200 μl
Colore Giallo
Da utilizzare con epT.I.P.S. Pipette Tip (200 μL)
Modello Micro
Numero di canali 12
Product Line Xplorer
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) Da 5 a 100 μl
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntali per pipette da 200 μl epT.I.P.S.
Include Caricabatterie e agitatore multiuso
Incrementi 0.1 μl
Interfaccia utente multilingue Sì