Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10586095 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 to 1200 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1200 μl
Numero di canali:
8
12
Colore:
Arancione
Giallo
Green
Grigio
Verde
Incrementi:
0.01 μl
0.1 μl
0.2 μl
1 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Colore Incrementi Dimensione della confezione
10586095 Da 5 a 100 μl 8 Giallo 0.1 μl Pezzo
10763957 Da 0.5 a 10 μl 8 Grigio 0.01 μl Pezzo
10655535 Da 0.5 a 10 μl 12 Grigio 0.01 μl Pezzo
10044384 Da 5 a 100 μl 12 Giallo 0.1 μl Pezzo
10439734 Da 15 a 300 μl 8 Arancione 0.2 μl Pezzo
10665535 Da 15 a 300 μl 12 Arancione 0.2 μl Pezzo
10645535 Da 50 a 1200 μl 8 Verde 1 μl Pezzo
12690905 50 to 1200 μL 12 Green 1 μl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10586095 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4861000120
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
  • Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
  • Multifunctional rocker
  • Selection dial
  • Innovative ejector
  • Ergonomic display angle
  • Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2% a ±0.2 μl/10 μl, ±1% a ±0.5 μl/50 μl, ±0.8% a ±0.8 μl/1
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili Puntale 200 μl
Colore Giallo
Da utilizzare con epT.I.P.S. Pipette Tip (200 μL)
Modello Micro
Numero di canali 8
Product Line Xplorer
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) Da 5 a 100 μl
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntali per pipette da 200 μl epT.I.P.S.
Include Caricabatterie e agitatore multiuso
Incrementi 0.1 μl
Interfaccia utente multilingue Sì