Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Codice prodotto. 10665535 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 to 1200 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1200 μl
Numero di canali:
8
12
Colore:
Arancione
Giallo
Green
Grigio
Verde
Incrementi:
0.01 μl
0.1 μl
0.2 μl
1 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Colore Incrementi Dimensione della confezione
10665535 Da 15 a 300 μl 12 Arancione 0.2 μl Pezzo
10763957 Da 0.5 a 10 μl 8 Grigio 0.01 μl Pezzo
10655535 Da 0.5 a 10 μl 12 Grigio 0.01 μl Pezzo
10586095 Da 5 a 100 μl 8 Giallo 0.1 μl Pezzo
10044384 Da 5 a 100 μl 12 Giallo 0.1 μl Pezzo
10439734 Da 15 a 300 μl 8 Arancione 0.2 μl Pezzo
10645535 Da 50 a 1200 μl 8 Verde 1 μl Pezzo
12690905 50 to 1200 μL 12 Green 1 μl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10665535 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 4861000155
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
  • Pipette elettroniche monocanale, a 8 e 12 canali, progettate per aspirare ed erogare volumi di liquido da 0.5μ°l a 10°ml
  • Concetto operativo intuitivo e design ergonomico
  • Nove diverse impostazioni della lingua: Cinese, francese, giapponese, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco
  • Agitatore basculante multiuso
  • Quadrante di selezione
  • Espulsore innovativo
  • Angolo di visualizzazione ergonomico
  • Comoda impugnatura
  • Potente batteria ricaricabile
  • Concetto di ricarica flessibile
  • Cono a molla (eccetto i formati da 5 e 10°ml)
  • Regolazione secondo le condizioni esterne (altitudine, liquidi molto densi o fattori simili)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accuracy ±2.5% a ±0.75 μl/30 μl, ±1% a ±1.5 μl/150 μl, ±1.8% a ±1.8 μ
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili Puntale da 300 μl
Colore Arancione
Da utilizzare con epT.I.P.S. Pipette Tip (300 μL)
Modello Micro
Numero di canali 12
Product Line Xplorer
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) Da 15 a 300 μl
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntali per pipette epT.I.P.S. da 300 μl
Include Caricabatterie e agitatore multiuso
Incrementi 0.2 μl
Interfaccia utente multilingue Sì