Learn More
Tork Tork Xpress™ Asciugamani intercalati Soft compressi
Codice prodotto. 30057827 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30057827 White pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30057827 Fornitore Tork N. del fornitore 100888
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Xpress™ Asciugamani intercalati Soft compressi bianchi H2
  • Offri maggiore comfort agli ospiti delle strutture più esclusive con i morbidi asciugamani monouso, di grande dimensione e spessore
  • Riduci il consumo di asciugamani di carta nelle aree bagno e migliora l'igiene grazie all'erogazione singola
  • Contieni gli sprechi e riduci i costi: gli asciugamani monouso, assorbenti ed efficaci, incoraggiano gli ospiti a utilizzarne meno
  • Ottimizza gli spazi: gli asciugamani compressi per dispenser di carta mani Tork Xpress™ sono ideali nelle aree bagno ad affluenza medio-bassa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Multi-fold Hand Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 12.68 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.2 cm
Colore White
Strato 2-ply